Wichtige Dokumente
KEY465193870
Key Organics / BIONET
N'-[(1E)-1-amino-2-(2,4-dichlorophenoxy)ethylidene]-2-cyanoacetohydrazide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 2F-023-500MG
€ 628,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 2F-023-500MG
€ 628,30
Iupac Name
(1Z)-N'-(cyanoacetyl)-2-(2,4-dichlorophenoxy)ethanehydrazonamide
Inchi Code
1S/C11H10Cl2N4O2/c12-7-1-2-9(8(13)5-7)19-6-10(15)16-17-11(18)3-4-14/h1-2,5-6,16H,3,15H2,(H,17,18)
InChIKey
YLGWRFDGRDAPMG-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2F-023
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)