Merck
KEY465193728
Key Organics / BIONET
3-benzenesulfonamido-3-[4-(propan-2-yl)phenyl]propanoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
347.44
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-(4-isopropylphenyl)-N-(phenylsulfonyl)-beta-alanine
Inchi Code
1S/C18H21NO4S/c1-13(2)14-8-10-15(11-9-14)17(12-18(20)21)19-24(22,23)16-6-4-3-5-7-16/h3-11,13,17,19H,12H2,1-2H3,(H,20,21)
InChIKey
ISMSMRLMDHRZHI-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1X-0826
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1X-0826
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)