Wichtige Dokumente
KEY465193342
Key Organics / BIONET
methyl 4-[(3-chlorophenyl)methyl]-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 1P-529S-500MG
€ 628,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 1P-529S-500MG
€ 628,30
Iupac Name
methyl 4-(3-chlorobenzyl)-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H14ClNO3S/c1-22-17(21)12-5-6-15-14(8-12)19(16(20)10-23-15)9-11-3-2-4-13(18)7-11/h2-8H,9-10H2,1H3
InChIKey
ZTQCDCQBHWFILG-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1P-529S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)