Wichtige Dokumente
KEY465192806
Key Organics / BIONET
1,4-dimethyl-6-nitro-9H-carbazole
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 12W-0853-500MG
€ 617,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 12W-0853-500MG
€ 617,50
Iupac Name
1,4-dimethyl-6-nitro-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C14H12N2O2/c1-8-3-4-9(2)14-13(8)11-7-10(16(17)18)5-6-12(11)15-14/h3-7,15H,1-2H3
InChIKey
OEENCKLKSYVWPU-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12W-0853
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)