Merck
KEY458252076
Key Organics / BIONET
N-(prop-2-en-1-yl)pyrimidin-2-amine
Größe auswählen
500 MG
€ 463,30
1 G
€ 875,80
2 G
€ 1.577,80
5 G
€ 3.350,80
Lieferanten-SKU: 8W-0340-500MG
€ 463,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 463,30
1 G
€ 875,80
2 G
€ 1.577,80
5 G
€ 3.350,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 8W-0340-500MG
€ 463,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-allyl-N-(2-pyrimidinyl)amine
Inchi Code
1S/C7H9N3/c1-2-4-8-7-9-5-3-6-10-7/h2-3,5-6H,1,4H2,(H,8,9,10)
InChIKey
OLWCTDSSMHOOOC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8W-0340
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8W-0340
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)