Merck
KEY458251946
Key Organics / BIONET
ethyl 4-hydroxy-7,8-dimethylquinoline-3-carboxylate
Größe auswählen
500 MG
€ 122,50
1 G
€ 172,00
2 G
€ 304,00
5 G
€ 436,00
10 G
€ 700,00
Lieferanten-SKU: 7J-017-500MG
€ 122,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 122,50
1 G
€ 172,00
2 G
€ 304,00
5 G
€ 436,00
10 G
€ 700,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 7J-017-500MG
€ 122,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 7,8-dimethyl-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H15NO3/c1-4-18-14(17)11-7-15-12-9(3)8(2)5-6-10(12)13(11)16/h5-7H,4H2,1-3H3,(H,15,16)
InChIKey
OEUFVSIWKSCSMJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7J-017
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7J-017
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)