Wichtige Dokumente
KEY444790311
Key Organics / BIONET
potassium [4-(diphenylamino)phenyl]trifluoroboranuide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: AS-3127-1G
€ 140,80
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: AS-3127-1G
€ 140,80
Iupac Name
potassium (4-(diphenylamino)phenyl)trifluoroborate
Inchi Code
1S/C18H14BF3N.K/c20-19(21,22)15-11-13-18(14-12-15)23(16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17;/h1-14H;/q-1;+1
InChIKey
LVLFZQHJZORNMT-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-3127
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)