Wichtige Dokumente
KEY432441936
Key Organics / BIONET
2-phenyl-2-[(2Z)-piperidin-2-ylidene]acetonitrile
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: BS-3576-1G
€ 617,80
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: BS-3576-1G
€ 617,80
Iupac Name
(2Z)-phenyl(2-piperidinylidene)ethanenitrile
Inchi Code
1S/C13H14N2/c14-10-12(11-6-2-1-3-7-11)13-8-4-5-9-15-13/h1-3,6-7,15H,4-5,8-9H2/b13-12+
InChIKey
SYIYQCZOGHHGOE-OUKQBFOZSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BS-3576
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)