Wichtige Dokumente
KEY428412403
Key Organics / BIONET
3-cyano-2,6-difluorobenzoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: CS-4344-500MG
€ 463,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: CS-4344-500MG
€ 463,30
Iupac Name
3-cyano-2,6-difluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H3F2NO2/c9-5-2-1-4(3-11)7(10)6(5)8(12)13/h1-2H,(H,12,13)
InChIKey
OJCKPWOBQFQMAA-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CS-4344
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)