Wichtige Dokumente
KEY428412327
Key Organics / BIONET
2-methoxy-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: CS-4160-500MG
€ 1.030,00
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: CS-4160-500MG
€ 1.030,00
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
2-methoxy-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H10O5/c1-14-8-4-3-6(10(13)15-2)5-7(8)9(11)12/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)
InChIKey
OSJPAIKJBQLCSE-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CS-4160
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)