Wichtige Dokumente
KEY424826637
Key Organics / BIONET
4-({1-oxo-1H,2H,7H,8H,9H,10H-pyrazino[1,2-b]indazol-2-yl}methyl)benzoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: BS-3200-1G
€ 598,00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: BS-3200-1G
€ 598,00
Iupac Name
4-((1-oxo-7,8,9,10-tetrahydropyrazino[1,2-b]indazol-2(1H)-yl)methyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C18H17N3O3/c22-17-16-14-3-1-2-4-15(14)19-21(16)10-9-20(17)11-12-5-7-13(8-6-12)18(23)24/h5-10H,1-4,11H2,(H,23,24)
InChIKey
HRRPZUZOKALSOI-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BS-3200
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)