Wichtige Dokumente
KEY407050968
Key Organics / BIONET
2-bromo-3-nonylthiophene
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: AS-2038-500MG
€ 77,50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: AS-2038-500MG
€ 77,50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
2-bromo-3-nonylthiophene
Inchi Code
1S/C13H21BrS/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-12-10-11-15-13(12)14/h10-11H,2-9H2,1H3
InChIKey
RJVVYNBWIBWTKX-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-2038
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)