Merck
KEY388711392
Key Organics / BIONET
6-chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Größe auswählen
500 MG
€ 122,50
1 G
€ 172,00
2 G
€ 304,00
Lieferanten-SKU: BH-0717-500MG
€ 122,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 122,50
1 G
€ 172,00
2 G
€ 304,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.62
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: BH-0717-500MG
€ 122,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
mp (Schmelzpunkt)
161 - 163
Iupac Name
6-chloro-3,4-dihydro-2-quinolinol
Inchi Code
1S/C9H8ClNO/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)11-8/h2-3,5H,1,4H2,(H,11,12)
InChIKey
QKDOVTGWTBEYMG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BH-0717
Melting Point
161 - 163
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BH-0717
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)