Merck
KEY366276635
Key Organics / BIONET
1-({1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}methyl)piperidine
Größe auswählen
500 MG
€ 197,50
1 G
€ 287,50
2 G
€ 535,00
Lieferanten-SKU: CG-0215-500MG
€ 197,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 197,50
1 G
€ 287,50
2 G
€ 535,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.3
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: CG-0215-500MG
€ 197,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
142 - 143
Iupac Name
3-(1-piperidinylmethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C13H17N3/c1-2-7-16(8-3-1)10-11-9-15-13-12(11)5-4-6-14-13/h4-6,9H,1-3,7-8,10H2,(H,14,15)
InChIKey
MGPOWJRFLZBWAU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CG-0215
Melting Point
142 - 143
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CG-0215
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)