Merck
KEY309658875
Key Organics / BIONET
methyl 2-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)acetate
Größe auswählen
500 MG
€ 122,50
1 G
€ 172,00
2 G
€ 304,00
5 G
€ 634,00
Lieferanten-SKU: KE-0750-500MG
€ 122,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 122,50
1 G
€ 172,00
2 G
€ 304,00
5 G
€ 634,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: KE-0750-500MG
€ 122,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 1,3-benzodioxol-5-ylacetate
Inchi Code
1S/C10H10O4/c1-12-10(11)5-7-2-3-8-9(4-7)14-6-13-8/h2-4H,5-6H2,1H3
InChIKey
HEMYXNDMAAOTCK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/KE-0750
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/KE-0750
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)