Merck
KEY293014881
Key Organics / BIONET
tert-butyl N-[1-(4-chloro-2-formylphenyl)piperidin-3-yl]carbamate
Größe auswählen
500 MG
€ 197,50
1 G
€ 287,50
2 G
€ 535,00
5 G
€ 1.154,50
10 G
€ 2.020,00
Lieferanten-SKU: DE-0707-500MG
€ 197,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 197,50
1 G
€ 287,50
2 G
€ 535,00
5 G
€ 1.154,50
10 G
€ 2.020,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.83
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: DE-0707-500MG
€ 197,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
mp (Schmelzpunkt)
111 - 113
Iupac Name
tert-butyl 1-(4-chloro-2-formylphenyl)-3-piperidinylcarbamate
Inchi Code
1S/C17H23ClN2O3/c1-17(2,3)23-16(22)19-14-5-4-8-20(10-14)15-7-6-13(18)9-12(15)11-21/h6-7,9,11,14H,4-5,8,10H2,1-3H3,(H,19,22)
InChIKey
XTLAVSHUEBPITK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/DE-0707
Melting Point
111 - 113
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/DE-0707
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)