Merck
KEY267019936
Key Organics / BIONET
4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]sulfinyl}aniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.72
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
120 - 122
Iupac Name
4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulfinyl}aniline
Inchi Code
1S/C12H8ClF3N2OS/c13-10-5-7(12(14,15)16)6-18-11(10)20(19)9-3-1-8(17)2-4-9/h1-6H,17H2
InChIKey
YAOSSDBUIGFYHS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CE-0732
Melting Point
120 - 122
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CE-0732
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)