Merck
KEY267019881
Key Organics / BIONET
methyl 2-(chloromethyl)-5-methoxy-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.66
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
mp (Schmelzpunkt)
128 - 130
Iupac Name
methyl 2-(chloromethyl)-5-methoxy-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H10ClNO4/c1-15-6-3-7(11(14)16-2)10-8(4-6)13-9(5-12)17-10/h3-4H,5H2,1-2H3
InChIKey
BGOWQQSPNNKIAM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BE-0048
Melting Point
128 - 130
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BE-0048
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)