Wichtige Dokumente
KEY267019709
Key Organics / BIONET
3-[(ethylamino)carbonyl]aminobenzoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: SS-3880-500MG
€ 452,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: SS-3880-500MG
€ 452,50
Iupac Name
3-{[(ethylamino)carbonyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H12N2O3/c1-2-11-10(15)12-8-5-3-4-7(6-8)9(13)14/h3-6H,2H2,1H3,(H,13,14)(H2,11,12,15)
InChIKey
SBLVYUXXTSKRNY-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-3880
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)