Merck
KEY245858981
Key Organics / BIONET
2-iodo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Größe auswählen
500 MG
€ 197,50
1 G
€ 287,50
2 G
€ 535,00
5 G
€ 782,50
Lieferanten-SKU: MD-0030-500MG
€ 197,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 197,50
1 G
€ 287,50
2 G
€ 535,00
5 G
€ 782,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
332.02
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: MD-0030-500MG
€ 197,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
mp (Schmelzpunkt)
102 - 104
Iupac Name
2-iodo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H4F3IN2O2/c8-7(9,10)3-1-4(11)6(12)5(2-3)13(14)15/h1-2H,12H2
InChIKey
XVVSZOLVVQYKIK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MD-0030
Melting Point
102 - 104
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MD-0030
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)