Wichtige Dokumente
KEY240887140
Key Organics / BIONET
1-bromo-4-chloro-2-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: KD-0771-500MG
€ 298,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: KD-0771-500MG
€ 298,30
mp (Schmelzpunkt)
58 - 60
Iupac Name
1-bromo-4-chloro-2-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H2BrClF3NO2/c8-4-1-3(7(10,11)12)5(9)2-6(4)13(14)15/h1-2H
InChIKey
COXWQBVLBUBRPG-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/KD-0771
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)