Wichtige Dokumente
KEY235883526
Key Organics / BIONET
methyl 5-iodo-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Alle Fotos(1)
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
283 - 285
Iupac Name
methyl 5-iodo-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H5IN2O4/c1-13-5(11)3-2(7)4(10)9-6(12)8-3/h1H3,(H2,8,9,10,12)
InChIKey
GPLIKJXNEXUIGI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FD-0731
Melting Point
283 - 285
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FD-0731
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)