Merck
KEY195583169
Key Organics / BIONET
(6-bromo-1H-indol-2-yl)methanol
Größe auswählen
500 MG
€ 373,30
Lieferanten-SKU: ED-0743-500MG
€ 373,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 373,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.07
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: ED-0743-500MG
€ 373,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
111 - 113
Iupac Name
(6-bromo-1H-indol-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H8BrNO/c10-7-2-1-6-3-8(5-12)11-9(6)4-7/h1-4,11-12H,5H2
InChIKey
CNSVVCNALIWZAK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store under inert gas at 4C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/ED-0743
Melting Point
111 - 113
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/ED-0743
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)