Wichtige Dokumente
KEY189464737
Key Organics / BIONET
3-(tert-butoxy)benzoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 12P-016-500MG
€ 703,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 12P-016-500MG
€ 703,30
Iupac Name
3-tert-butoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-11(2,3)14-9-6-4-5-8(7-9)10(12)13/h4-7H,1-3H3,(H,12,13)
InChIKey
IURSJORDCNZJFE-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12P-016
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)