Merck
KEY187620372
Key Organics / BIONET
N1-benzyl-4-nitrobenzene-1,2-diamine
Größe auswählen
500 MG
€ 164,50
Lieferanten-SKU: AD-0744-500MG
€ 164,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 164,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: AD-0744-500MG
€ 164,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
mp (Schmelzpunkt)
148 - 150
Iupac Name
N~1~-benzyl-4-nitro-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C13H13N3O2/c14-12-8-11(16(17)18)6-7-13(12)15-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,15H,9,14H2
InChIKey
IBEYXDADRRTHEV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AD-0744
Melting Point
148 - 150
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AD-0744
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)