Merck
KEY184992020
Key Organics / BIONET
[4-(benzyloxy)-3-bromophenyl]methanol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.16
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
85 - 87
Iupac Name
[4-(benzyloxy)-3-bromophenyl]methanol
Inchi Code
1S/C14H13BrO2/c15-13-8-12(9-16)6-7-14(13)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-8,16H,9-10H2
InChIKey
LDXCLIDRDMAUAX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/LC-0748
Melting Point
85 - 87
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/LC-0748
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)