Merck
KEY184992019
Key Organics / BIONET
tert-butyl 4-[3-(methoxycarbonyl)-4-nitrophenyl]piperazine-1-carboxylate
Größe auswählen
500 MG
€ 287,50
1 G
€ 436,00
2 G
€ 832,00
Lieferanten-SKU: LC-0733-500MG
€ 287,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 287,50
1 G
€ 436,00
2 G
€ 832,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
365.39
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: LC-0733-500MG
€ 287,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
146 - 148
Iupac Name
tert-butyl 4-[3-(methoxycarbonyl)-4-nitrophenyl]-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C17H23N3O6/c1-17(2,3)26-16(22)19-9-7-18(8-10-19)12-5-6-14(20(23)24)13(11-12)15(21)25-4/h5-6,11H,7-10H2,1-4H3
InChIKey
IEIYBNLJOYSSGO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/LC-0733
Melting Point
146 - 148
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/LC-0733
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)