Merck
KEY182144892
Key Organics / BIONET
4-(5-chloro-2-nitrophenyl)morpholine
Größe auswählen
500 MG
€ 208,30
1 G
€ 298,30
2 G
€ 545,80
5 G
€ 793,30
Lieferanten-SKU: HC-0714-500MG
€ 208,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 208,30
1 G
€ 298,30
2 G
€ 545,80
5 G
€ 793,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.66
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: HC-0714-500MG
€ 208,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
71 - 73
Iupac Name
4-(5-chloro-2-nitrophenyl)morpholine
Inchi Code
1S/C10H11ClN2O3/c11-8-1-2-9(13(14)15)10(7-8)12-3-5-16-6-4-12/h1-2,7H,3-6H2
InChIKey
BDBMOQCOLZWAIO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/HC-0714
Melting Point
71 - 73
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/HC-0714
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)