Merck
KEY181739825
Key Organics / BIONET
ethyl 1-(4-nitrophenyl)piperidine-4-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.31
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl 1-(4-nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H18N2O4/c1-2-20-14(17)11-7-9-15(10-8-11)12-3-5-13(6-4-12)16(18)19/h3-6,11H,2,7-10H2,1H3
InChIKey
DYEIOUCEYOYBPG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5T-0254
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5T-0254
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)