Merck
KEY128004586
Key Organics / BIONET
2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.23
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
164 - 166
Iupac Name
2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonamide
Inchi Code
1S/C8H9NO3S/c9-13(10,11)7-1-2-8-6(5-7)3-4-12-8/h1-2,5H,3-4H2,(H2,9,10,11)
InChIKey
YSWWLKULIVOPEP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/DA-0862
Melting Point
164 - 166
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/DA-0862
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)