Wichtige Dokumente
KEY090496908
Key Organics / BIONET
ethyl 1-(4-formylphenyl)piperidine-4-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: AA-0714-500MG
€ 133,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: AA-0714-500MG
€ 133,30
Iupac Name
ethyl 1-(4-formylphenyl)-4-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H19NO3/c1-2-19-15(18)13-7-9-16(10-8-13)14-5-3-12(11-17)4-6-14/h3-6,11,13H,2,7-10H2,1H3
InChIKey
UGKTXIIGWGWGNO-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AA-0714
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)