Merck
KEY090496780
Key Organics / BIONET
2,6-bis[(dimethylamino)methyl]-4-ethylphenol
Größe auswählen
500 MG
€ 175,30
1 G
€ 248,80
2 G
€ 446,80
5 G
€ 644,80
10 G
€ 1.040,80
20 G
€ 1.931,80
25 G
€ 2.228,80
Lieferanten-SKU: BA-0847-500MG
€ 175,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 175,30
1 G
€ 248,80
2 G
€ 446,80
5 G
€ 644,80
10 G
€ 1.040,80
20 G
€ 1.931,80
25 G
€ 2.228,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.36
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: BA-0847-500MG
€ 175,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,6-bis[(dimethylamino)methyl]-4-ethylphenol
Inchi Code
1S/C14H24N2O/c1-6-11-7-12(9-15(2)3)14(17)13(8-11)10-16(4)5/h7-8,17H,6,9-10H2,1-5H3
InChIKey
NRFVYJJGFBUXNQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BA-0847
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BA-0847
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)