Merck
KEY061970164
Key Organics / BIONET
2-butyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.24
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
mp (Schmelzpunkt)
136 - 138
Iupac Name
2-butyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H13NO3/c1-2-3-4-11-13-9-7-8(12(14)15)5-6-10(9)16-11/h5-7H,2-4H2,1H3,(H,14,15)
InChIKey
DMLAEJJVBPVLOK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10Y-0833
Melting Point
136 - 138
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10Y-0833
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)