Merck
KEY017860819
Key Organics / BIONET
2-hydroxy-1-(4-methoxyphenyl)ethan-1-one
Größe auswählen
500 MG
€ 208,30
1 G
€ 298,30
2 G
€ 545,80
5 G
€ 793,30
10 G
€ 1.288,30
20 G
€ 2.402,80
25 G
€ 2.773,30
Lieferanten-SKU: 4X-0724-500MG
€ 208,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 208,30
1 G
€ 298,30
2 G
€ 545,80
5 G
€ 793,30
10 G
€ 1.288,30
20 G
€ 2.402,80
25 G
€ 2.773,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4X-0724-500MG
€ 208,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
100 - 103
Iupac Name
2-hydroxy-1-(4-methoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H10O3/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)9(11)6-10/h2-5,10H,6H2,1H3
InChIKey
YTOKFOPFITZGDM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4X-0724
Melting Point
100 - 103
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4X-0724
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)