Wichtige Dokumente
KEY007387646
Key Organics / BIONET
1-methyl-4-(3-nitropyridin-2-yl)piperazine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 9R-0231-500MG
€ 175,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 9R-0231-500MG
€ 175,30
mp (Schmelzpunkt)
130@1mm Hg
Iupac Name
1-methyl-4-(3-nitro-2-pyridinyl)piperazine
Inchi Code
1S/C10H14N4O2/c1-12-5-7-13(8-6-12)10-9(14(15)16)3-2-4-11-10/h2-4H,5-8H2,1H3
InChIKey
IRXHDQDKDQULCJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9R-0231
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)