Wichtige Dokumente
KEY007387597
Key Organics / BIONET
1-(3-carbamoyl-4-nitrophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
Alle Fotos(1)
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
167 - 170
Iupac Name
1-[3-(aminocarbonyl)-4-nitrophenyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H15N3O5/c14-12(17)10-7-9(1-2-11(10)16(20)21)15-5-3-8(4-6-15)13(18)19/h1-2,7-8H,3-6H2,(H2,14,17)(H,18,19)
InChIKey
XYKXNPMCXVIDMQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6T-0237
Melting Point
167 - 170
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6T-0237
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)