Wichtige Dokumente
KEY007387401
Key Organics / BIONET
3-(pyrimidin-2-yloxy)benzaldehyde
Größe auswählen
Größe auswählen
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
108 - 110
Iupac Name
3-(2-pyrimidinyloxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H8N2O2/c14-8-9-3-1-4-10(7-9)15-11-12-5-2-6-13-11/h1-8H
InChIKey
DWRSRAYKUJFONM-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10T-0605