Merck
KEY004181422
Key Organics / BIONET
3-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Größe auswählen
500 MG
€ 373,30
1 G
€ 545,80
2 G
€ 1.040,80
5 G
€ 1.535,80
10 G
€ 2.525,80
20 G
€ 4.753,30
25 G
€ 5.495,80
Lieferanten-SKU: 3J-356S-500MG
€ 373,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 373,30
1 G
€ 545,80
2 G
€ 1.040,80
5 G
€ 1.535,80
10 G
€ 2.525,80
20 G
€ 4.753,30
25 G
€ 5.495,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 3J-356S-500MG
€ 373,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
98-100 @ 2 mmHg
Iupac Name
3-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-7-6-11-9-5-3-2-4-8(9)10-7/h2-5,7,10H,6H2,1H3
InChIKey
BSDVKBWLRCKPFB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3J-356S
Melting Point
98-100 @ 2 mmHg
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3J-356S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)