Merck
KEY004181401
Key Organics / BIONET
ethyl 5-cyano-2,4-diphenyl-6-sulfanylidene-1,4,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate
Größe auswählen
500 MG
€ 175,30
1 G
€ 248,80
2 G
€ 446,80
5 G
€ 644,80
10 G
€ 1.180,30
Lieferanten-SKU: 2T-0014-500MG
€ 175,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 175,30
1 G
€ 248,80
2 G
€ 446,80
5 G
€ 644,80
10 G
€ 1.180,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
362.45
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 2T-0014-500MG
€ 175,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
118 - 121
Iupac Name
ethyl 5-cyano-2,4-diphenyl-6-thioxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C21H18N2O2S/c1-2-25-21(24)18-17(14-9-5-3-6-10-14)16(13-22)20(26)23-19(18)15-11-7-4-8-12-15/h3-12,16-17H,2H2,1H3,(H,23,26)
InChIKey
PZWSRGFTFGHOTK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2T-0014
Melting Point
118 - 121
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2T-0014
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)