Merck
KEY003450018
Key Organics / BIONET
(quinolin-6-yl)thiourea
Größe auswählen
500 MG
€ 197,50
1 G
€ 287,50
2 G
€ 535,00
5 G
€ 1.154,50
10 G
€ 1.243,00
Lieferanten-SKU: 6N-065-500MG
€ 197,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 197,50
1 G
€ 287,50
2 G
€ 535,00
5 G
€ 1.154,50
10 G
€ 1.243,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 6N-065-500MG
€ 197,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
mp (Schmelzpunkt)
215 - 217
Iupac Name
N-(6-quinolinyl)thiourea
Inchi Code
1S/C10H9N3S/c11-10(14)13-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-12-9/h1-6H,(H3,11,13,14)
InChIKey
PNVSGRJLTPVPTJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6N-065
Melting Point
215 - 217
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6N-065
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)