Merck
KEY001140932
Key Organics / BIONET
ethyl 4-cyano-1H-pyrazole-5-carboxylate
Größe auswählen
500 MG
€ 287,50
1 G
€ 436,00
2 G
€ 832,00
5 G
€ 1.822,00
10 G
€ 3.208,00
20 G
€ 5.980,00
25 G
€ 7.168,00
Lieferanten-SKU: 5L-051-500MG
€ 287,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 287,50
1 G
€ 436,00
2 G
€ 832,00
5 G
€ 1.822,00
10 G
€ 3.208,00
20 G
€ 5.980,00
25 G
€ 7.168,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 5L-051-500MG
€ 287,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
mp (Schmelzpunkt)
223 - 225
Iupac Name
ethyl 4-cyano-1H-pyrazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H7N3O2/c1-2-12-7(11)6-5(3-8)4-9-10-6/h4H,2H2,1H3,(H,9,10)
InChIKey
COJOZBXPRZQJLK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5L-051
Melting Point
223 - 225
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5L-051
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)