Merck
JWPH98D3FBC7
J & W Pharmlab LLC
2-tert-Butoxy-6-chloro-pyrazine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.64
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-tert-butoxy-6-chloropyrazine
Inchi Code
1S/C8H11ClN2O/c1-8(2,3)12-7-5-10-4-6(9)11-7/h4-5H,1-3H3
InChIKey
JIZAUJWQTRWWQL-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0739
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0739
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)