Merck
JWPH96F2F53E
J & W Pharmlab LLC
1-Boc-5-amino-piperidine-2-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
€ 299,63
100 MG
€ 406,13
250 MG
€ 619,13
500 MG
€ 1.045,13
1 G
€ 1.897,13
5 G
€ 6.556,50
Lieferanten-SKU: 60R1747S-50MG
€ 299,63
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 299,63
100 MG
€ 406,13
250 MG
€ 619,13
500 MG
€ 1.045,13
1 G
€ 1.897,13
5 G
€ 6.556,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.81
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 60R1747S-50MG
€ 299,63
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(tert-butyl) 2-ethyl 5-aminopiperidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H24N2O4.ClH/c1-5-18-11(16)10-7-6-9(14)8-15(10)12(17)19-13(2,3)4;/h9-10H,5-8,14H2,1-4H3;1H
InChIKey
PGNVAMWWTIQOLQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R1747S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R1747S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)