Wichtige Dokumente
JWPH95E08D38
J & W Pharmlab LLC
cis-3-Methoxy-4-methyl-piperidine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 60R1668S-50MG
€ 299,63
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 60R1668S-50MG
€ 299,63
Iupac Name
(3R,4R)-3-methoxy-4-methylpiperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-6-3-4-8-5-7(6)9-2;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/t6-,7+;/m1./s1
InChIKey
MAORXTSKSCEPHH-HHQFNNIRSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R1668S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)