Wichtige Dokumente
JWPH942F4255
J & W Pharmlab LLC
2,2-Dimethyl-propionic acid 2-vinyl-hex-5-enyl ester
About This Item
Iupac Name
2-vinylhex-5-en-1-yl pivalate
Inchi Code
1S/C13H22O2/c1-6-8-9-11(7-2)10-15-12(14)13(3,4)5/h6-7,11H,1-2,8-10H2,3-5H3
InChIKey
OCURWWAZIIKISQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/03R0472
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)