Merck
JWPH868A68D8
J & W Pharmlab LLC
2-Boc-2,6-diaza-spiro[3.4]octane-8-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.3
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-(tert-butoxycarbonyl)-2,6-diazaspiro[3.4]octane-8-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H20N2O4/c1-11(2,3)18-10(17)14-6-12(7-14)5-13-4-8(12)9(15)16/h8,13H,4-7H2,1-3H3,(H,15,16)
InChIKey
CJLPPRCRWGZAHJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0927
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0927
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)