Wichtige Dokumente
JWPH74A3E183
J & W Pharmlab LLC
6-Methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylic acid methyl ester
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 70R0565-50MG
€ 316,93
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 70R0565-50MG
€ 316,93
Iupac Name
methyl 6-methyl-4-oxo-1,6,7,8-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H14N2O3/c1-7-4-3-5-9-12-8(11(15)16-2)6-10(14)13(7)9/h5-7,12H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
DZLKRZUKKPCVKO-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0565
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)