Merck
JWPH580E136B
J & W Pharmlab LLC
Pyrazolo[1,5-c]pyrimidin-7-ylamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.14
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
pyrazolo[1,5-c]pyrimidin-7-ylamine
Inchi Code
1S/C6H6N4/c7-6-8-3-1-5-2-4-9-10(5)6/h1-4H,(H2,7,8)
InChIKey
FHIQHQAGGIWXMN-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0433
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0433
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)