Wichtige Dokumente
JWPH57C9E2DC
J & W Pharmlab LLC
(S)-5-Chloro-2,3-dihydro-benzofuran-3-ylamine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 20R1637S-50MG
€ 589,84
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 20R1637S-50MG
€ 589,84
Iupac Name
(S)-5-chloro-2,3-dihydrobenzofuran-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8ClNO.ClH/c9-5-1-2-8-6(3-5)7(10)4-11-8;/h1-3,7H,4,10H2;1H/t7-;/m1./s1
InChIKey
UYQLHGNVIKNTDS-OGFXRTJISA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1637S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)