Merck
JWPH37C05086
J & W Pharmlab LLC
trans-2-Trifluoromethyl-pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
€ 456,71
100 MG
€ 589,84
250 MG
€ 856,09
500 MG
€ 1.364,63
1 G
€ 2.163,38
5 G
€ 8.044,84
Lieferanten-SKU: 75R0767S-50MG
€ 456,71
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 456,71
100 MG
€ 589,84
250 MG
€ 856,09
500 MG
€ 1.364,63
1 G
€ 2.163,38
5 G
€ 8.044,84
About This Item
Molekulargewicht:
219.59
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 75R0767S-50MG
€ 456,71
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
(2S,3S)-2-(trifluoromethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8F3NO2.ClH/c7-6(8,9)4-3(5(11)12)1-2-10-4;/h3-4,10H,1-2H2,(H,11,12);1H/t3-,4-;/m0./s1
InChIKey
ZYYSHVXTAQDVFC-MMALYQPHSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0767S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0767S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)